2-Chinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
OR18280-2.5G OR18280-25G OR18280-5G
APOSOR18280-2.5GEA 26.2 CHF
APOSOR18280-2.5G APOSOR18280-25G APOSOR18280-5G
2-Chinolinol 98%
2-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Melting Pt: 198…199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006743
CAS-Nummer: 59-31-4