(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-5-chlorobenzhydrol
OR18268-1G
OR18268-250MG
APOSOR18268-1GEA
557
CHF
APOSOR18268-1G
APOSOR18268-250MG
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
(2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanol
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01004640 CAS-Nummer: 7039-50-1 |