1,1'-Binaphthalin-2,2'-diylbis(diphenylphosphin) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
OR18264-25G
OR18264-5G
APOSOR18264-25GEA
80.1
CHF
APOSOR18264-25G
APOSOR18264-5G
1,1'-Binaphthalin-2,2'-diylbis(diphenylphosphin) 98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel:
C₄₄H₃₂P₂ Melting Pt: 283…286 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010805 CAS-Nummer: 98327-87-8 |