5-Brom-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18106-250MG
OR18106-100MG
OR18106-1G
APOSOR18106-250MGEA
158
CHF
APOSOR18106-250MG
APOSOR18106-100MG
APOSOR18106-1G
5-Brom-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin
5-Brom-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₈H₇BrN₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD10699211 CAS-Nummer: 74420-51-2 |