2-Bromo-5-cyanopyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18105-1G
OR18105-250MG
APOSOR18105-1GEA
40.1
CHF
APOSOR18105-1G
APOSOR18105-250MG
2-Bromo-5-cyanopyrazine
2-Bromo-5-cyanopyrazine
Formel:
C₅H₂BrN₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09909652 CAS-Nummer: 221295-04-1 |