3-Brom-6-methyl-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18056-1G OR18056-250MG
APOSOR18056-1GEA 29.7 CHF
APOSOR18056-1G APOSOR18056-250MG
3-Brom-6-methyl-5-nitro-1H-indazol
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₆BrN₃O₂
MW: 256,0561 g/mol
Melting Pt: 223…225 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09026989
CAS-Nummer: 1000343-58-7