Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18032-1G OR18032-100MG OR18032-250MG
APOSOR18032-1GEA 289 CHF
APOSOR18032-1G APOSOR18032-100MG APOSOR18032-250MG
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₄
MW: 286.09 g/mol
Melting Pt: 264…265 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12196467
CAS-Nummer: 141761-85-5