Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18028-1G
OR18028-500MG
OR18028-5G
APOSOR18028-1GEA
403
CHF
APOSOR18028-1G
APOSOR18028-500MG
APOSOR18028-5G
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Melting Pt: 72…74 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14560550 CAS-Nummer: 70978-07-3 |