8-Amino-4-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Methylquinolin-8-amine
OR18011-250MG
OR18011-500MG
APOSOR18011-250MGEA
144
CHF
APOSOR18011-250MG
APOSOR18011-500MG
8-Amino-4-methylchinolin
8-Amino-4-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158.2000 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03819702 CAS-Nummer: 62748-01-0 |