4-Brom-1-iod-2-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-iodonitrobenzene
OR17993-25G OR17993-5G OR17993-100G
APOSOR17993-25GEA 57.5 CHF
APOSOR17993-25G APOSOR17993-5G APOSOR17993-100G
4-Brom-1-iod-2-nitrobenzol 99%
4-Brom-1-iod-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃BrINO₂
Melting Pt: 87…89 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11505492
CAS-Nummer: 112671-42-8