2-Brom-m-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17936-1G OR17936-5G
APOSOR17936-1GEA 26.2 CHF
APOSOR17936-1G APOSOR17936-5G
2-Brom-m-toluidin 98%
2-Brom-m-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 48 °C/0.03mmHg
Dichte: 1.489 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06411367
CAS-Nummer: 54879-20-8