4-Chinolinamin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17934-1G OR17934-5G OR17934-10G
APOSOR17934-1GEA 34.8 CHF
APOSOR17934-1G APOSOR17934-5G APOSOR17934-10G
4-Chinolinamin 95+%
4-Aminoquinoline
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Melting Pt: 152…154 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463448
CAS-Nummer: 578-68-7