5-Brom-3-chlor-1H-indazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17924-1G
OR17924-250MG
APOSOR17924-1GEA
43.6
CHF
APOSOR17924-1G
APOSOR17924-250MG
5-Brom-3-chlor-1H-indazol 97%
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,4800 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738284 CAS-Nummer: 36760-19-7 |