Maleinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17920-100G OR17920-25G OR17920-10G
APOSOR17920-100GEA 131 CHF
APOSOR17920-100G APOSOR17920-25G APOSOR17920-10G
Maleinsäure
Maleinsäure
Formel: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 160 °C
Melting Pt: 132…140 °C
Dichte: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063177
CAS-Nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5