5-Amino-2-chlorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Chloro-3-cyanoaniline
OR17860-25G
APOSOR17860-25GEA
191
CHF
APOSOR17860-25G
5-Amino-2-chlorbenzonitril
5-Amino-2-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,5800 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00800459 CAS-Nummer: 35747-58-1 |