1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17854-1G OR17854-5G
APOSOR17854-1GEA 26.2 CHF
APOSOR17854-1G APOSOR17854-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1100 g/mol
Melting Pt: 203…208 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159641
CAS-Nummer: 5952-92-1