2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulphonyl chloride
OR17845-1G
OR17845-250MG
APOSOR17845-1GEA
276
CHF
APOSOR17845-1G
APOSOR17845-250MG
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride 95%
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₅ClN₂O₂S MW: 180,61 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09065021 CAS-Nummer: 1020721-61-2 UN: 3265 ADR: 8,III |