2-Pyrimidinecarboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17838-1G OR17838-250MG OR17838-5G
APOSOR17838-1GEA 223 CHF
APOSOR17838-1G APOSOR17838-250MG APOSOR17838-5G
2-Pyrimidinecarboxaldehyde 95%
2-Pyrimidinecarboxaldehyde
Formel: C₅H₄N₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07778416
CAS-Nummer: 27427-92-5