2,5-Dibrom-3-hexylthiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR17832-25G OR17832-1G OR17832-5G
APOSOR17832-25GEA 278 CHF
APOSOR17832-25G APOSOR17832-1G APOSOR17832-5G
2,5-Dibrom-3-hexylthiophen 98%
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
Formel: C₁₀H₁₄Br₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274313
CAS-Nummer: 116971-11-0