3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
OR17830-100G OR17830-25G OR17830-5G
APOSOR17830-100GEA 219 CHF
APOSOR17830-100G APOSOR17830-25G APOSOR17830-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142.17 g/mol
Siedepunkt: 193 °C
Melting Pt: 10.5 °C
Dichte: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093622
CAS-Nummer: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III