3-Bromstyrol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17825-1G
OR17825-25G
OR17825-5G
APOSOR17825-1GEA
26.2
CHF
APOSOR17825-1G
APOSOR17825-25G
APOSOR17825-5G
3-Bromstyrol 97%
3-Bromstyrol
Formel:
C₈H₇Br Siedepunkt: 74…75 °C/3mmHg Dichte: 1,406 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 67 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000088 CAS-Nummer: 2039-86-3 EINECS: 218-025-2 |