4-(4-Bromphenyl)morpholin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17823-100G
OR17823-25G
APOSOR17823-100GEA
321
CHF
APOSOR17823-100G
APOSOR17823-25G
4-(4-Bromphenyl)morpholin
4-(4-Bromphenyl)morpholin
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO MW: 242,12 g/mol Melting Pt: 114…118 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04112483 CAS-Nummer: 30483-75-1 |