2,4-Dichlor-6-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17819-100G
OR17819-25G
OR17819-5G
APOSOR17819-100GEA
213
CHF
APOSOR17819-100G
APOSOR17819-25G
APOSOR17819-5G
2,4-Dichlor-6-iodanilin
2,4-Dichlor-6-iodanilin
Formel:
C₆H₄Cl₂IN MW: 287,92 g/mol Melting Pt: 79…81 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08533279 CAS-Nummer: 697-90-5 |