2-Naphthylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1779-25G OR1779-5G OR1779-100G
APOSOR1779-25GEA 38.3 CHF
APOSOR1779-25G APOSOR1779-5G APOSOR1779-100G
2-Naphthylboronsäure
2-Naphthylboronsäure
Formel: C₁₀H₉BO₂
Melting Pt: 267…268 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236051
CAS-Nummer: 32316-92-0