5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17709-1G OR17709-250MG OR17709-5G
APOSOR17709-1GEA 66.2 CHF
APOSOR17709-1G APOSOR17709-250MG APOSOR17709-5G
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Formel: C6H5BN2O2
MW: 147,9300 g/mol
Melting Pt: 143…145 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07374882
CAS-Nummer: 497147-93-0