4-Brom-N,N-diphenylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
OR17665-100G OR17665-25G
APOSOR17665-100GEA 140 CHF
APOSOR17665-100G APOSOR17665-25G
4-Brom-N,N-diphenylanilin 98%
4-Brom-N,N-diphenylanilin
Formel: C₁₈H₁₄BrN
MW: 324,21 g/mol
Melting Pt: 108…112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01851266
CAS-Nummer: 36809-26-4