2-Brom-4-iodanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17657-5G OR17657-25G OR17657-100G
APOSOR17657-5GEA 26.2 CHF
APOSOR17657-5G APOSOR17657-25G APOSOR17657-100G
2-Brom-4-iodanilin 98%
2-Brom-4-iodanilin
Formel: C₆H₅BrIN
MW: 297,9200 g/mol
Melting Pt: 75…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07780668
CAS-Nummer: 29632-73-3