1-Amino-5-bromisochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromoisoquinolin-1-amine
OR17656-1G OR17656-250MG OR17656-50MG
APOSOR17656-1GEA 247 CHF
APOSOR17656-1G APOSOR17656-250MG APOSOR17656-50MG
1-Amino-5-bromisochinolin 95%
1-Amino-5-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226920
CAS-Nummer: 852570-80-0