3-Amino-6-bromisochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromoisoquinolin-3-amine
OR17655-1G OR17655-5G
APOSOR17655-1GEA 94 CHF
APOSOR17655-1G APOSOR17655-5G
3-Amino-6-bromisochinolin 97%
3-Amino-6-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11101002
CAS-Nummer: 891785-28-7