4-Brom-6-methylisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17654-1G OR17654-250MG
APOSOR17654-1GEA 107 CHF
APOSOR17654-1G APOSOR17654-250MG
4-Brom-6-methylisochinolin
4-Bromo-6-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
MW: 222.0812 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12922845
CAS-Nummer: 1204298-52-1