4-Brom-α-methylbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
OR17616-100G OR17616-25G OR17616-500G
APOSOR17616-100GEA 237 CHF
APOSOR17616-100G APOSOR17616-25G APOSOR17616-500G
4-Brom-α-methylbenzylalkohol 98%
4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 119…121 °C/7mmHg
Melting Pt: 36…38 °C
Dichte: 1.463 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004514
CAS-Nummer: 5391-88-8