5-Brom-2-methyl-3-nitroanilin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17615-5G
OR17615-25G
APOSOR17615-5GEA
99.3
CHF
APOSOR17615-5G
APOSOR17615-25G
5-Brom-2-methyl-3-nitroanilin 95+%
5-Brom-2-methyl-3-nitroanilin
Formel:
C₇H₇BrN₂O₂ MW: 231,0500 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07781362 CAS-Nummer: 864550-40-3 |