1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Propylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(1-Propyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Propyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
OR17570-5G
APOSOR17570-5GEA
81.9
CHF
APOSOR17570-5G
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₂H₂₁BN₂O₂ MW: 236,1183 g/mol Siedepunkt: 135 °C/0.065mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663871 CAS-Nummer: 827614-69-7 |