1-Ethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR17569-25G
OR17569-5G
APOSOR17569-25GEA
166
CHF
APOSOR17569-25G
APOSOR17569-5G
1-Ethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-Ethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ MW: 222,0918 g/mol Melting Pt: 44…49 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09864188 CAS-Nummer: 847818-70-6 |