7-Quinolinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17564-1G OR17564-250MG OR17564-5G
APOSOR17564-1GEA 115 CHF
APOSOR17564-1G APOSOR17564-250MG APOSOR17564-5G
7-Quinolinecarboxylic acid
7-Quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1700 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00047617
CAS-Nummer: 1078-30-4