5-Bromo-4-methylisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17552-1G OR17552-500MG
APOSOR17552-1GEA 187 CHF
APOSOR17552-1G APOSOR17552-500MG
5-Bromo-4-methylisoquinoline
5-Bromo-4-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12922846
CAS-Nummer: 651310-24-6