4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17550-1G OR17550-5G OR17550-25G
APOSOR17550-1GEA 27.9 CHF
APOSOR17550-1G APOSOR17550-5G APOSOR17550-25G
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,0500 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08437036
CAS-Nummer: 3951-95-9