6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17533-100MG OR17533-250MG
APOSOR17533-100MGEA 61 CHF
APOSOR17533-100MG APOSOR17533-250MG
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11109434
CAS-Nummer: 150878-36-7