7,8-Dihydro-5(6H)-quinolinone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7,8-Dihydroquinolin-5(6H)-one
OR17531-5G
APOSOR17531-5GEA 68 CHF
APOSOR17531-5G
7,8-Dihydro-5(6H)-quinolinone 98%
7,8-Dihydro-5(6H)-quinolinone
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02181161
CAS-Nummer: 53400-41-2