2-Amino-6-brombenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17502-5G
OR17502-100G
OR17502-25G
APOSOR17502-5GEA
29.7
CHF
APOSOR17502-5G
APOSOR17502-100G
APOSOR17502-25G
2-Amino-6-brombenzonitril 97%
2-Amino-6-brombenzonitril
Formel:
C₇H₅BrN₂ Melting Pt: 152…153 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09834769 CAS-Nummer: 77326-62-6 |