3,5-Dichlorisonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR1745-25G OR1745-5G OR1745-1G
APOSOR1745-25GEA 87 CHF
APOSOR1745-25G APOSOR1745-5G APOSOR1745-1G
3,5-Dichlorisonicotinsäure 98%
3,5-Dichlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Melting Pt: 230 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861975
CAS-Nummer: 13958-93-5