4-Methoxyanthranilsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
OR17403-25G OR17403-1G OR17403-5G
APOSOR17403-25GEA 78.4 CHF
APOSOR17403-25G APOSOR17403-1G APOSOR17403-5G
4-Methoxyanthranilsäure
4-Methoxyanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Melting Pt: 175…180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00667729
CAS-Nummer: 4294-95-5