7-Methoxy-1-indanon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Methoxy-1-indanone, 7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR17401-1G
OR17401-5G
OR17401-25G
APOSOR17401-1GEA
40.1
CHF
APOSOR17401-1G
APOSOR17401-5G
APOSOR17401-25G
7-Methoxy-1-indanon
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Melting Pt: 99…102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784339 CAS-Nummer: 34985-41-6 |