5-Chlor-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17307-1G
APOSOR17307-1GEA 62.7 CHF
APOSOR17307-1G
5-Chlor-2-nitrophenol 98%
5-Chlor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260849
CAS-Nummer: 611-07-4