2-Chlorchinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17301-1G
OR17301-250MG
APOSOR17301-1GEA
48.8
CHF
APOSOR17301-1G
APOSOR17301-250MG
2-Chlorchinazolin
2-Chloroquinazoline
Formel:
C₈H₅ClN₂ MW: 164,5900 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09959715 CAS-Nummer: 6141-13-5 |