5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17257-10G OR17257-5G OR17257-1G
APOSOR17257-10GEA 97.5 CHF
APOSOR17257-10G APOSOR17257-5G APOSOR17257-1G
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,0500 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08695074
CAS-Nummer: 100523-84-0