trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17254-1G OR17254-5G
APOSOR17254-1GEA 25.8 CHF
APOSOR17254-1G APOSOR17254-5G
trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08436165
CAS-Nummer: 142347-81-7