3-Brom-2,2-bis(brommethyl)-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, Tribromoneopentyl alcohol, Pentaerythritol tribromide, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
OR17253-500G OR17253-1KG
APOSOR17253-500GEA 121 CHF
APOSOR17253-500G APOSOR17253-1KG
3-Brom-2,2-bis(brommethyl)-1-propanol
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Formel: C5H9Br3O
MW: 324.8364 g/mol
Siedepunkt: 131 °C/2.5mmHg
Melting Pt: 66…69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021982
CAS-Nummer: 1522-92-5