1-Boc-3-bromoindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, 3-Bromoindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR1723-1G OR1723-5G OR1723-10G
APOSOR1723-1GEA 26.2 CHF
APOSOR1723-1G APOSOR1723-5G APOSOR1723-10G
1-Boc-3-bromoindole 95%
1-Boc-3-bromoindole
Formel: C₁₃H₁₄BrNO₂
MW: 296,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864772
CAS-Nummer: 143259-56-7