1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17209-1G OR17209-5G
APOSOR17209-1GEA 25.8 CHF
APOSOR17209-1G APOSOR17209-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Melting Pt: 67…71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861380
CAS-Nummer: 847818-74-0